Kluczowe dokumenty
21008-U
Supelco
Stainless Steel Screen
Synonim(y):
Large PUF Cartridges
Wybierz wielkość
2 EA
60,20 zł
60,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
60,20 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
60,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
ORBO
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Supelco ORBO 2000
metody
active air sampling: suitable
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
Sita ze stali nierdzewnej są przydatne w przypadku ASTM D6209, EPA IP-7 i EPA TO-13 (WWA); EPA TO-4A (pestycydy/PCB); EPA TO-9A (dioksyny).
Informacje prawne
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)