Przejdź do
20009-U
Wstępnie oczyszczone wymienne PUF ORBO-2500 (2 szt.)
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
Synonim(y):
Large PUF Cartridges
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
12190000
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polyurethane (foam)
Quality Segment
agency
EPA 600 (8-80-038)
description
Replacements for ORBO-2500
product line
ORBO
feature
precleaned
packaging
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
manufacturer/tradename
ORBO 2500
technique(s)
active air sampling: suitable
width × L
2.5 in. (63.5 mm) × 1.0 in. (25.4 mm) , 2.5 in. (63.5 mm) × 2.0 in. (50.0 mm)
suitability
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Legal Information
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21235-U20600-U20037
description
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
description
O.D. × L 6.5 cm × 125 mm, pkg of 1 ea
description
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
description
O.D. × L 6 cm × 7.6 cm, pkg of 1 ea
material
polyurethane (foam)
material
polyurethane (foam)
material
polyurethane (foam)
material
polyurethane (foam)
agency
EPA 600 (8-80-038)
agency
EPA 600 (8-80-038)
agency
ASTM® D4861,D4947, EPA IP-8,TO-10A
agency
ASTM® D6209, EPA IP-7,TO-13A,TO-4A,TO-9A
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
feature
precleaned
feature
precleaned
feature
precleaned
feature
precleaned
product line
ORBO
product line
ORBO
product line
ORBO
product line
ORBO
description
Replacements for ORBO-2500
description
PUF/XAD-2/PUF Layers; PUFs 25 mm L & 50 mm L; 10 g Amberlite™ XAD™-2, assembled
description
Replacement Plug, Small PUF
description
Large PUF, assembled
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)