Merck
20640-U
Supelco
SNOOP® Liquid Leak Detector
1gal. (3.8 L) bottle
Synonim(y):
Płyn do wykrywania nieszczelności
Wybierz wielkość
3.8 L
1020,00 zł
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
3.8 L
1020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
Detektory wycieków cieczy są odpowiednie do wykrywania wycieków. Są łatwe w użyciu i niedrogie. Po spryskaniu złączki nieszczelność staje się widoczna poprzez ciągłe tworzenie się pęcherzyków w cieczy. Zaleca się stosowanie go do wykrywania nieszczelności złączek o temperaturze poniżej 100°C.[1]
Inne uwagi
For use with volumetric (bubble) flowmeters. Also useful for checking gas delivery system plumbing for leaks. Not recommend for use upstream of capillary GC systems (an electronic leak detector is preferred).
Informacje prawne
SNOOP is a registered trademark of Swagelok Company
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dean Rood
The Troubleshooting and Maintenance Guide for Gas Chromatographers, 201-201 (2007)
Questions
  1. I need the MSDS for the following: 20640-U Supelco SNOOP® Liquid Leak Detector
    1 answer
    1. The SDS for this product is published on the website. A link to this document is in the upper left of the product page, just below the thumbnail image.
      Please see a link to this document below:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/supelco/20640-u