Kluczowe dokumenty
20255-U
Supelco
1494 100 na 2801 B (20/40), 350/175 mg
W,W,W separators, O.D. × L 7 mm × 110 mm, pkg of 25 ea
Synonim(y):
ORBO Carbotrap® Tube
Wybierz wielkość
25 EA
1240,00 zł
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
1240,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
W,W,W separators
linia produktu
ORBO
skład
Bed A, 350 mg
Bed B, 175 mg
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO 100
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
7 mm × 110 mm
Matryca
Carbotrap® B Graphitized Carbon Black (GCB)
wielkość cząstki
20-40 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
Rurki sorbentowe ORBO (separatory W,W,W, O.D. × L 7 mm × 110 mm) zawierają dwa złoża tego samego selektywnego adsorbentu oddzielone watą szklaną lub pianką, do pobierania próbek gazów i oparów. Dwuwarstwowa lub dwuwarstwowa konstrukcja rurki pozwala na przechwycenie każdej próbki w mniejszym złożu zapasowym.
Informacje prawne
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gary Strobel et al.
Biotechnology letters, 35(4), 539-552 (2012-12-19)
The construction and testing of a unique instrument, the Paleobiosphere, which mimics some of the conditions of the ancient earth, is described. The instrument provides an experimental testing system for determining if certain microbes, when provided an adequate environment, can
S Ghittori et al.
Giornale italiano di medicina del lavoro, 10(4-5), 201-205 (1988-07-01)
A laboratory study, using generated atmosphere containing 0.14/23.3 mg/m3 of Benzene, was conducted to adapt an existing industrial hygiene monitoring method for measuring low concentrations of Benzene. This method was developed to determine concentrations of Benzene in the ambient air
Florian Gahleitner et al.
Bioanalysis, 5(18), 2239-2247 (2013-09-24)
In-community non-invasive identification of asthma-specific volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath presents opportunities to characterize phenotypes, and monitor disease state and therapies. The feasibility of breath sampling with children and the preliminary identification of childhood asthma markers were studied.
S Ghittori et al.
Journal of toxicology and environmental health, 38(3), 233-243 (1993-03-01)
Benzene concentrations in urine samples (Cu, ng/L) from 110 workers exposed to benzene in chemical plants and gasoline pumps were determined by injecting urine supernate into a gas chromatograph. The urine was saturated with anhydrous N2SO4 to facilitate the passage
M L Fiorentino et al.
La Medicina del lavoro, 81(2), 107-118 (1990-03-01)
Benzene is a widely diffuse solvent (atmosphere, cigarette smoke, some foods); in the industrial environment benzene is currently present at concentrations of ppm. A valid method of biological monitoring that is easy to perform is needed for assessing occupational and