Wybierz wielkość
1160,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1160,00 zł
Polecane produkty
Formularz
beads
opakowanie
pkg of 1 kg
Parametry
100 °C max. temp.
wilgoć
~49%
metody
LPLC: suitable
Matryca
styrene-divinylbenzene (highly porous)
grupa aktywna macierzy
tertiary amine
wielkość cząstki
16-50 mesh
pH robocze
0-9
pojemność
1.5 meq/mL by wetted bed volume
3.0 meq/g by dry weight
metoda separacji
anion exchange
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?