The functional group is a tertiary amine, so it is N(CH3)2.
Kluczowe dokumenty
436674
Amberlite™ FPA66 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh, anionic
Synonim(y):
strong cation exchange resin
Wybierz wielkość
1270,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1270,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
AmberLite™ FPA66 Anion Exchange Resin free base,
Formularz
beads
Poziom jakości
Parametry
60 °C OH- form max. temp.
wilgoć
40-46%
metody
LPLC: suitable
Matryca
styrene-divinylbenzene (macroporous)
grupa aktywna macierzy
polyamine functional group
wielkość cząstki
300-1200 μm
50-125 mesh
pH robocze
0-7
pojemność
1.35 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Specifications:
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the functional group on this resin? -NH2 or N(CH3)2