Merck
06771
Supelco
Carfentrazone-ethyl
reference material
Synonim(y):
Ethyl 2-chloro-3-{2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluoro-phenyl}propionate, Ethyl-α,2-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorobenzenepropanoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14Cl2F3N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.19
Beilstein:
9081231
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(Cl)Cc1cc(N2N=C(C)N(C(F)F)C2=O)c(F)cc1Cl
InChI
1S/C15H14Cl2F3N3O3/c1-3-26-13(24)10(17)4-8-5-12(11(18)6-9(8)16)23-15(25)22(14(19)20)7(2)21-23/h5-6,10,14H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
MLKCGVHIFJBRCD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten materiał referencyjny (RM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten RM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)