Merck
08377
Carfentrazone-ethyl-d5
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Ethyl-d5 2-chloro-3-{2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluoro-phenyl}propionate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15D5H9Cl2F3N3O3
Masa cząsteczkowa:
417.22
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(CC(C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)Cl)C=C(N2N=C(C)N(C(F)F)C2=O)C(F)=C1
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
08377-5MG04061838652294