Kluczowe dokumenty
000J004
Supelco
Kolorowa nakładka DSD-DNPH
pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
1 PKG
150,00 zł
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
pkg of 100 ea
metody
passive air sampling: suitable
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for connecting to DSD Samplers (string not included)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)