Przejdź do
01-201
Heregulin-β3, Epidermal growth factor domain
liquid, suitable for cell culture
Synonim(y):
Domena EGF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki01 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Form:
liquid
2200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Heregulina-β3, domena naskórkowego czynnika wzrostu (EGF), The Heregulin-β3 protein, Epidermal growth factor (EGF) domain is available in a 100 µg format.
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H0786H5529SRP3055
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized
Gene Information
human ... NRG1(3084)
Gene Information
human ... NRG1(3084)
Gene Information
human ... NRG1(3084)
Gene Information
human ... NRG1(3084)
UniProt accession no.
Q02297
UniProt accession no.
Q02297
UniProt accession no.
Q02297
UniProt accession no.
Q02297
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
General description
Źródło produktu: Rozszczepione trombiną białko fuzyjne GST odpowiadające domenie EGF (reszty 178-241) hereguliny-beta 3.
Physical form
PBS z 30% glicerolem. Płyn.
Analysis Note
Routinely evaluated by Receptor Activation Analysis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Alimandi et al.
The EMBO journal, 16(18), 5608-5617 (1997-10-06)
Interleukin-3 (IL-3)-dependent murine 32D cells do not detectably express epidermal growth factor receptors (EGFRs) and do not proliferate in response to EGF, heregulin (HRG) or other known EGF-like ligands. Here, we report that EGF specifically binds to and can be
L M Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(12), 6809-6814 (1998-06-17)
Interleukin 3-dependent murine 32D cells do not detectably express members of the ErbB receptor family and do not proliferate in response to known ligands for these receptors. 32D transfectants were generated expressing human ErbB4 alone (32D.E4) or with ErbB2 (32D.E2/E4).
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
01-20104053252330797