Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2940
Sigma-Aldrich
Anti-OTX2 Antibody, clone 1O4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko homeobox OTX2, Homolog ortodontyczny 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1O4, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 32 kDa
observed mol wt ~36 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, porcine, Xenopus, horse, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... OTX2(5015)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby w razie potrzeby umożliwić transport i przechowywanie w warunkach otoczenia, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1O4 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które wykrywa OTX2. Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od części wewnętrznej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z wnętrza ludzkiego OTX2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Y79.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło OTX2 w lizacie komórek Y79.
Testowane aplikacje
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd OTX2 z co najmniej dziesięciotysięcznym (10 000X) wyższym stężeniem niż w przypadku niespecyficznego peptydu kontrolnego.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło OTX2 w wycinkach tkanek siatkówki ludzkiej i szczurzej.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło OTX2 w komórkach Y79.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko homeobox OTX2 (UniProt: P32243; znane również jako Orthodenticle homolog 2) jest kodowane przez gen OTX2 (Gene ID: 5015) u człowieka. Białko homeobox OTX2 należy do podrodziny bicoidów czynników transkrypcyjnych zawierających homeodomenę. Posiada wysoce konserwatywną 60-aminokwasową homeodomenę, która wiąże DNA i wpływa na regulację genów. Domena ta jest kluczowa dla jego roli jako czynnika transkrypcyjnego, umożliwiając specyficzne interakcje z sekwencjami DNA w celu modulowania ekspresji genów docelowych. OTX2 jest niezbędny do rozwoju mózgu, oczu i innych narządów zmysłów. Odgrywa kluczową rolę we wczesnych etapach rozwoju, szczególnie w neurogenezie i specyfikacji struktur w przodomózgowiu i śródmózgowiu. OTX2 odgrywa również rolę w rozwoju siatkówki i utrzymaniu komórek fotoreceptorowych siatkówki. OTX2 ulega ekspresji głównie podczas rozwoju embrionalnego, z wysokimi poziomami w rozwijającym się mózgu, oczach i innych częściach ośrodkowego układu nerwowego. Jego ekspresja jest ściśle regulowana, ponieważ odpowiednie poziomy są kluczowe dla prawidłowego rozwoju. U dorosłych jej ekspresja jest ogólnie niska, ale można ją wykryć w określonych obszarach, takich jak siatkówka i niektóre regiony mózgu. Mutacje lub dysregulacja OTX2 zostały powiązane z kilkoma zaburzeniami rozwojowymi. W szczególności jest ona powiązana z zaburzeniami oczu, takimi jak anoftalmia i mikroftalmia, w których oczy są nieobecne lub poważnie niedorozwinięte. OTX2 jest również zaangażowany w przypadki syndromowych i niesyndromowych dystrofii siatkówki. Poza okiem, zmiany w ekspresji lub funkcji OTX2 mogą przyczyniać się do schorzeń neurologicznych, odzwierciedlając jego kluczową rolę w rozwoju mózgu.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)