IPAKKITEX
Milli-Q® Polishing Kit for Elix® Pure Water
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
opakowanie
units of 1
producent / nazwa handlowa
Milli-Q®
warunki przechowywania
room temperature
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
moc wejściowa
feed water nature pure water (Elix® water)
kompatybilność
for use with Milli-Q® EQ 7000 (Feed Water from Elix®)
for use with Milli-Q® IQ 7000 (Feed Water from Elix®)
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
The cartridges contain a combination of Jetpore® mixed-bed ion-exchange resin and innovative IQnano™ ion-exchange media to remove trace ions from purified water, as well as a high-grade synthetic activated carbon, which targets trace organic contaminants.
Zastosowanie
- For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed with Elix® feed water.
- Removes trace ions and organic contaminants to deliver ultrapure (Type 1) water for sensitive applications.
Cechy i korzyści
- e-Sure tags enable RFID connection with the system, for seamless consumable status monitoring, data management and full traceability.
- Supplied with one Drain Cap per cartridge, to remove excess water and reduce the weight of exhausted cartridges at disposal.
- 78% of the parts suppliers for IPAK Quanta® and IPAK Meta® cartridges included in this kit are ISO 14001 environmental management system-certified.
Powiązane treści
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Zmniejsz zużycie wody, energii, tworzyw sztucznych i chemikaliów w swoim laboratorium. Przyjazne dla środowiska systemy oczyszczania wody laboratoryjnej Milli-Q® i usługi cyfrowe mogą wspierać cele laboratorium w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Systemy wody ultraczystej Milli-Q® zapewniają niezawodną naukę, a rozszerzona oferta systemów zaspokaja różnorodne potrzeby i ograniczenia laboratoriów.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.