ZRB2688
Przeciwciało przeciw adiponektynie, klon 1D19 10889 Królik monoklonalny
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
30 kDa białko związane z dopełniaczem adipocytów, ACRP30, Adipocyt C1q i białko zawierające domenę kolagenową, Białko 30 kDa związane z dopełniaczem adipocytów, Białko transkryptu 1 najbardziej obfitego genu tkanki tłuszczowej, Białko wiążące żelatynę, apM-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D19, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 26.41 kDa
observed mol wt ~31 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... ADIPOQ(9370)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie ludzkiej tkanki nerkowej.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło adiponektynę w lizacie ludzkiej tkanki nerkowej.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa) (IHC(P)): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło adiponektynę w skrawkach tkanki ludzkiej nerki.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd adiponektyny z wartością KD 3,7 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunofluorescencyjna (IF): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło adiponektynę w skrawkach tkanki ludzkiej nerki.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)