Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB2133
Sigma-Aldrich
Anti-Peroxiredoxin 1 Antibody, clone 1G22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
EC:1.11.1.15;Natural killer cell-enhancing factor A;NKEF-A;Proliferation-associated gene protein;PAG;Thioredoxin peroxidase 2;Thioredoxin-dependent peroxide reductase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G22, recombinant monoclonal
opis
1G22 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 22.11 kDa
observed mol wt ~22 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, feline
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDX1(5052)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1G22 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa peroksydoksynę 1. Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów z regionu wewnętrznego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiej peroksydoksyny 1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło peroksydoksynę 1 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło peroksydoksynę 1 w lizatach z komórek HepG2 i Raw264.7 oraz w tkance serca szczura.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd Peroxiredoxin 1 z KD 9,3 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło peroksydoksynę 1 w wycinkach ludzkiej tkanki tarczycy.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło peroksydoksynę 1 w lizacie komórek HeLa.
Opis wartości docelowych
Peroksydoksyna-1 (UniProt: Q06830; znana również jako EC:1.11.1.15, Natural killer cell-enhancing factor A, NKEF-A, Proliferation-associated gene protein, PAG, Thioredoxin peroxidase 2, Thioredoxin-dependent peroxide reductase 2) jest kodowana przez gen PRDX1 (znany również jako PAGA, PAGB, TDPX2) (Gene ID: 5052 ) u człowieka. Peroksydoksyny należą do rodziny peroksydaz nie będących selenami. Do tej pory opisano sześć różnych izoform ssaków, które katalizują redukcję nadtlenku wodoru, wodoronadtlenków organicznych i nadtlenoazotynu. Wszystkie mają wspólną konserwowaną resztę Cys51 w regionie N-końcowym. Peroksydoksyny 1-4 zawierają również dodatkową konserwowaną resztę Cys w regionie C-końcowym, Cys172. N-końcowa Cys51 jest utleniana przez nadtlenek wodoru, tworząc kwas cysteinosulfenowy (Cys51-SOH) i reaguje z Cys172-SH drugiej podjednostki, tworząc międzycząsteczkowy disulfid, który może być zredukowany tylko przez tioredoksynę, a nie przez glutation lub glutaredoksynę. Peroksiredoksyna-1, peroksydaza tiolowa, ulega konstytutywnej ekspresji w większości ludzkich komórek i jest indukowana do wyższych poziomów po stymulacji surowicą transformowanych i nietransformowanych komórek. Jest ona zaangażowana w regulację redoks w komórce i odgrywa ważną rolę w przezwyciężaniu stresu oksydacyjnego. Peroksiredoksyna-1 jest również zaangażowana w eliminację nadtlenków generowanych podczas metabolizmu leków. Jest fosforylowana na Thr90 podczas fazy M cyklu komórkowego, co prowadzi do ponad 80% redukcji jej aktywności enzymatycznej. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Neumann, CA., et al. (2009). Cell Cycle 8(24); 4072-4078; Kang, SW., et al. (1998). J. Biol. Chem. 273(11); 6297-6302).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)