Kluczowe dokumenty
Z743793
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 200, size 200 μL, hinged rack, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
Wybierz wielkość
5 X 960 EA
2500,00 zł
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 960 EA
2500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121603
NACRES:
NB.02
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
sterile
Właściwości
ART 200
hinged rack
opakowanie
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3551-05-HR
metody
PCR: suitable
rozmiar
200 μL
pojemność
200 μL
Opis ogólny
Dostarczany w przyjaznych dla środowiska opakowaniach, niefiltrowany system przeładunku o niskiej retencji łączy w sobie indywidualnie pakowane blistry wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu i nowe stojaki na zawiasach. Wciskany pojemnik na blistry z łatwością umieszcza końcówki barierowe ART w stojakach na zawiasach, zapewniając możliwość sztaplowania, oszczędność miejsca i łatwą obsługę jedną ręką. Numery części pustych stojaków na zawiasach pozwalają na łatwą konwersję do ART Reload System. Produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości w branży, końcówki ART są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy i pirogenów i są idealne do pipetowania próbek radioaktywnych, procedur amplifikacji nukleinowej lub wszelkich zastosowań, w których wymagana jest krytyczna obsługa próbek. Niefiltrowane końcówki do pipet ART™ o niskiej retencji zapewniają mniejsze straty próbki i maksymalizują jej odzysk.
Cechy i korzyści
  • Końcówki bez filtra o niskiej retencji
  • Hydrofobowa powierzchnia wewnętrzna końcówki ułatwia uzyskanie dokładnych danych.
  • Stojaki na zawiasach umożliwiają łatwy dostęp do końcówek.
  • Kompatybilne ze związkami radioaktywnymi, lepkimi materiałami, odczynnikami PCR i nie tylko.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)