Merck
Wszystkie zdjęcia(18)
Kluczowe dokumenty
ZRB1821
Sigma-Aldrich
Anti-SLC12A3 Antibody, clone 3I12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Solute carrier family 12 member 3; kotransporter Na-Cl; NCC; symporter Na-Cl; wrażliwy na tiazyd kotransporter sodowo-chlorkowy
Wybierz wielkość
25 μL
919,00 zł
4 X 25 μL
1890,00 zł
919,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
919,00 zł
4 X 25 μL
1890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
919,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3I12, recombinant monoclonal
opis
3I12 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 113.14 kDa
observed mol wt ~130 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC12A3(6559)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3I12 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa członka rodziny nośników soli 12 (SLC12A3). Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od N-końcowej domeny cytoplazmatycznej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z N-końcowej, cytoplazmatycznej domeny ludzkiego transportera soli z rodziny 12, członka 3 (SLC12A3).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki nerki myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło SLC12A3 w lizacie tkanki nerki myszy.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło rekombinowany fragment ludzkiego SLC12A3 znakowany His.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SLC12A3 w komórkach HEK293.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SLC12A3 w wycinkach tkanek ludzkich nerek i mysich nerek.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd SLC12A3 z KD wynoszącym 1,4 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Rodzina nośników soli 12, członek 3 (UniProt: P55017; znany również jako kotransporter Na-Cl, NCC, symporter Na-Cl, wrażliwy na tiazyd kotransporter sodowo-chlorkowy) jest kodowany przez gen SLC12A3 (znany również jako NCC, TSC) (Gene ID: 6559) u człowieka. SLC12A3 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym z siedmioma domenami cytoplazmatycznymi i dwunastoma domenami transbłonowymi. Jest to elektroujemny kotransporter jonów sodu i chlorków odpowiedzialny za utrzymanie homeostazy elektrolitowej poprzez pośredniczenie w reabsorpcji tych jonów. Ulega ekspresji głównie w nerkach i jest zlokalizowany w dystalnych zwiniętych kanalikach. SLC12A3 jest celem diuretyków tiazydowych stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Opisano trzy izoformy SLC12A3, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Wiadomo, że mutacje w genie SLC12A3 powodują zespół Gitelmana, autosomalne recesywne zaburzenie charakteryzujące się zasadowicą hipokaliemiczną w połączeniu z hipomagnezemią, niskim poziomem wapnia w moczu i zwiększoną aktywnością reniny związaną z prawidłowym ciśnieniem krwi. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Li, N. i Gu, HF. (2022). Front. Genet. 13; 799224; Riviera-Munoz, E., et al. (2007). J. Am. Soc. Nephrol. 18 (4); 1271-1283).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)