Kluczowe dokumenty
Z740643
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials desiccator
I.D. × H 150 mm × 250 mm, with perforated porcelain plate
Wybierz wielkość
1 EA
1350,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
śr. wewn. × wys.
150 mm × 250 mm
Opis ogólny
Eksykatory o grubych ściankach, formowane, z neutralnego szkła, ze szlifowanym kołnierzem górnym i pokrywą. Pokrywa posiada pokrętło ułatwiające zdejmowanie pokrywy. W komplecie z perforowaną, dolną, porcelanową płytą. Nie można używać bezpośredniego ciepła ani płomienia.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)