Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1235
Sigma-Aldrich
Anti-ATG7 Antibody, clone 1E15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Wybierz wielkość
25 μL
785,00 zł
4 X 25 μL
1620,00 zł
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
785,00 zł
4 X 25 μL
1620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E15, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~77.96 kDa
observed mol wt ~65 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1E15 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko związane z autofagią 7 (ATG7). Jego celem jest epitop w obrębie 13 aminokwasów od regionu N-końcowego. Oczekuje się, że będzie reagować ze wszystkimi trzema izoformami ATG7.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego białka związanego z autofagią 7 (ATG 7).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło ATG7 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ATG7 w lizatach komórek NIH3T3 i C6
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ATG7 w skrawkach tkanki ludzkiego łożyska.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd ATG7 z KD wynoszącym 2,4 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-ATG7, klon 1E15 10889, nr kat. ZRB1235, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na ATG7 i zostało przetestowane do stosowania w teście wiązania powinowactwa, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7 (UniProt: O95352; znany również jako enzym aktywujący ATG12 E1 ATG7, białko związane z autofagią 7, podobne do APG7, hAGP7, enzym aktywujący ubikwitynę podobny do białka E1) jest kodowany przez gen ATG7 (znany również jako APG7L) (identyfikator genu: 10533) u człowieka. ATG7 jest enzymem aktywującym podobnym do E1, który jest zaangażowany w 2 systemy podobne do ubikwityny wymagane do transportu cytoplazmy do wakuoli i autofagii. Ulega szerokiej ekspresji, szczególnie w nerkach, wątrobie, węzłach chłonnych i szpiku kostnym. Jego ekspresja jest regulowana w górę przez czynnik transkrypcyjny HSF1. ATG7 oddziałuje z ATG3 i ATG12, a kompleks ATG3-ATG7 odgrywa rolę w sprzęganiu ATG12 z ATG5. Wykazano, że C-końcowy region ATG7 jest niezbędny do dimeryzacji i interakcji z ATG3 i ATG12. Jego N-końcowy region zawiera motyw FAP (aa 15-17), który jest niezbędny do tworzenia interakcji ATG7-ATG3. ATG7 jest niezbędna do utrzymania hematopoetycznych komórek macierzystych, a jej brak w linii hematopoetycznej znosi rozwój komórek T i B. Opisano trzy izoformy ATG7, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Tanida, I., et al. (2012). Autophagy. 8(1); 88-97; Mortensen, M., et al. (2011). J. Exp. Med. 208(3); 455-467).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)