Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 135,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23053A
Feature:
Holds 1 x 50 mL tube
Material:
polystyrene
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
feature
Holds 1 x 50 mL tube
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23053A
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
92x30 mm
color
blue
General description
Move the wire and friction-fit rack to exactly where you need your tube. Friction-fit racks securely hold conical or round bottom tubes with 27.5 to 29 mm OD. Link the interlocking plastic racks to form a line of 50 mL tubes. Both the wire and interlocking polypropylene racks are autoclavable. Interlocking racks are sold in assorted colors of blue, green, yellow, pink, and orange.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material polystyrene | material polypropylene | material metal | material white POM |
| feature Holds 1 x 50 mL tube | feature Holds 1 x 50 mL tube | feature Holds 1 x 50 mL tube | feature for tubes 5 ‑ 50 mL, Holds 4 x 12-30 mm tubes, Holds 4 x 5-50 mL tubes |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23053A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23052 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23051 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120188 |
| size 92x30 mm | size 83x70x67 mm | size 90x67x67 mm | size - |
| color blue | color assorted colors | color yellow | color white |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under One Well rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?