CLS353104
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 24 Well Plate, with 1.0 µm Transparent PET Membrane, sterile
Synonim(y):
Permeable Support
Wybierz wielkość
1540,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1540,00 zł
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
with 1.0 µm Transparent PET Membrane
opakowanie
case of 48 ea (Individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 353104
kompatybilność
for use with 24 Well Plate
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)