Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18795-0001
Feature:
Holds 1 x 50 mL tube
Material:
round blue polystyrene
Packaging:
bag of 5 ea
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
round blue polystyrene
feature
Holds 1 x 50 mL tube
packaging
bag of 5 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18795-0001
General description
Leave both hands free for pipetting and other critical tasks. The Grip Style gently grips the tube and moves with the tube when it is lifted from the bench top.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description grip style, round blue polystyrene | description non-grip style, round white polystyrene | description 16-position, for 50 mL plastic centrifuge tubes | description 8-Position, for 50 mL plastic centrifuge tubes |
| feature Holds 1 x 50 mL tube | feature Holds 1 x 50 mL tube | feature Holds 16 x 50 mL tubes | feature Holds 8 x 50 mL tubes |
| manufacturer/tradename Bel-Art F18795-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F18795-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18794-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F18794-0000 |
| material round blue polystyrene | material round white polystyrene | material - | material - |
| packaging bag of 5 ea | packaging bag of 5 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® 50 mL tube holder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?