Kluczowe dokumenty
Z768537
The Belly Dancer® orbital shaker
with silicone mat, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
amplification, cell culture growth, gel staining, immunoprecipitation, membrane rinsing, northern hybridization, phage elution, southern hybridization, western blotting
Wybierz wielkość
1 EA
11 190,00 zł
11 190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
11 190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
11 190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
0 ‑ 8 ° platform pitch control
producent / nazwa handlowa
IBI BDRAA220S
Parametry
0-100 rpm speed
szer. × śr. × wys.
15 in. × 15 in. × 9 in.
platforma szer. × dł.
12 in. × 12 in.
Opis ogólny
Niezależnie od tego, czy zastosowania laboratoryjne wymagają delikatnego, ciągłego mieszania, czy energicznego mieszania. Sprawdzona wytrząsarka IBI Belly Dancer jest najlepszym wyborem. Unikalny, falujący ruch wytrząsarki Belly Dancer został zaprojektowany w celu zapewnienia optymalnego ruchu dla wielu zastosowań w dzisiejszym laboratorium badawczym Life Science.
Płynne połączenie pionowego i poziomego ruchu orbitalnego pozwala na szybszą wymianę odczynników w zastosowaniach takich jak barwienie i odbarwianie żeli oraz promuje niższe tło w technikach blottingu. Unikalny trójwymiarowy ruch i szeroki zakres prędkości zapewniają również doskonały wzrost w wielu zastosowaniach związanych z hodowlą komórek i tkanek. Łatwa regulacja prędkości i kąta nachylenia platformy zapewnia szeroki zakres warunków mieszania, od bardzo delikatnego do energicznego.
Belly Dancer to wyjątkowo prosty system mieszania cieczy, składający się z orbitującej platformy elastycznie zakotwiczonej w czterech rogach, dzięki czemu ruch platformy, regulowany za pomocą kołnierza sterującego nachyleniem platformy, jest niezwykle skutecznym połączeniem platformy kołyszącej i wytrząsarki orbitalnej. Jednowymiarowe wytrząsarki nie mają takiej wszechstronności i zakresu zastosowań, które wynikają ze zmiennej prędkości i regulowanego nachylenia platformy Belly Dancer.
Aby korzystać z tego produktu w Wielkiej Brytanii, należy osobno zamówić Z768588.
Informacje prawne
The Belly Dancer is a registered trademark of IBI Scientific Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)