Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 657,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41103814
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
gray-blue
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120598
General description
Simple, touch start operation offers exceptional mixing performance with one hand
- Low profile design and small footprint (only 4.3” wide) saves valuable space
- Made of ABS and silicone materials that resist most commonly used chemicals
- Stable platform and elastomer feet ensure unit stays stable during operation
- When performing repetitive procedures, a low activation force helps prevent user fatigue
Packaging
INCLUDES:
1 Mini Vortexer
2 Silicone Caps
1 Low Voltage, Double Insulated Power Adapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) with 4 Interchangeable Plugs
1 Mini Vortexer
2 Silicone Caps
1 Low Voltage, Double Insulated Power Adapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) with 4 Interchangeable Plugs
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, gray-blue | description AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, gray, purple | description AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, black | description AC/DC input 230 V / 240 V, Australian plug, blue |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| material gray-blue | material gray , purple | material black | material blue |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120598 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120567 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120827 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120210 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mini Vortex Mixer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?