Merck
Z755486
BenchRocker variable 2D rocker
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Synonim(y):
Bujak 2D, Bujak bezpieczny dla inkubatora, Bujak z możliwością sztaplowania, barwienie żelem, bujak do laboratoriów molekularnych, spryskiwacz
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
opis
tilt angle: 0 to 30°
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BR2000-230-EU plug
Parametry
2-30 rpm speed
4-65 °C temp. range
5 lb load
szer. × śr. × wys.
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm) × 8 in. (20 cm)
platforma dł. × szer.
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm)
Opis ogólny
BenchRocker 2D został zaprojektowany w celu zapewnienia precyzyjnych prędkości i kątów nachylenia wymaganych w szerokim zakresie zastosowań mieszania molekularnego i biologicznego. Użytkownik może dostosować oba parametry do rozmiaru naczynia i objętości mieszanej cieczy, uzyskując optymalne wyniki.
Zastosowanie
Zmienna kołyska 2D BenchRocker może być używana w aplikacjach kołysania typu "piłokształtnego". Nadaje się również do mycia blotów, barwienia żeli i odbarwiania.
Cechy i korzyści
  • Cicha, wysokowydajna, wielofunkcyjna bujak platformowy.
  • Dostępne są autoklawowalne, płaskie, antypoślizgowe maty gumowe.
  • Bezobsługowe silniki bezszczotkowe.
  • Działa w chłodniach do 4°C i inkubatorach do 65°C.
  • Udźwig - 2,0 kg (4,4 funta).
  • Dostarczany z dodatkowymi akcesoriami, takimi jak opcjonalna platforma do układania w stosy i mata z wgłębieniami.
Informacje prawne
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)