Z768480
The Belly Button® mini-orbital shaker
with tube and silicone mat, AC/DC input 90 - 240 V AC (universal plug)
Synonim(y):
Western blotting, barwienie żelem, elucja fagów, hybrydyzacja północna, immunoprecypitacja, południowa hybrydyzacja, płukanie membran, wzmocnienie, wzrost kultury komórkowej
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
0 ‑ 8 ° platform pitch control
producent / nazwa handlowa
IBI BBULS0001
Parametry
0-100 rpm speed
szer. × śr. × wys.
8 in. × 8 in. × 5 in.
platforma szer. × dł.
7 in. × 7 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Belly Button is an exceptionally simple liquid agitation system, consisting of orbiting platform flexibly anchored at four corners so that the platform motion, when adjusted by the platform pitch control collar, is an extremely effective combination of rocking platform and orbital shaker. One-dimensional shakers do not have the versatility and range of application that result from the variable speed and adjustable platform pitch of the Belly Button.
Ideal to use in a crowded incubator for call culture and tissue culture applications.
To use this product in the UK please order Z768588 separately
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)