Merck
Z755427
BenchBlotter 2D platform rocker
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug, CE compliant
Synonim(y):
Bujak 2D, Bujak bezpieczny dla inkubatora, Bujak z możliwością sztaplowania, barwienie żelem, bujak do laboratoriów molekularnych, spryskiwacz
Wybierz wielkość
1 EA
3040,00 zł
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
tilt angle: +/- 8°
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BR1000-230-EU plug
Parametry
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
5 lb load
szer. × śr. × wys.
13.5 in. (34 cm) × 12 in. (30 cm) × 4.7 in. (12 cm)
platforma dł. × szer.
12 in. (30 cm) × 12 in. (30 cm)
Opis ogólny
BenchBlotter jest ekonomicznym "koniem roboczym", zaprojektowanym do typowych zastosowań w laboratoriach molekularnych, takich jak blotting, barwienie/odbarwianie itp. Zoptymalizowany do mycia blotów i barwienia żeli, BenchBlotter delikatnie miesza z prędkością 12 obr / min i nachyleniem +/- 8°. Podwójna platforma podwaja powierzchnię roboczą, a urządzenie jest bezpieczne w chłodni i inkubatorze.
Informacje prawne
BenchBlotter is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)