Kluczowe dokumenty
Z765554
Tube rack for Benchmixer XL multi-tube vortexer
Holds 50 x 1.5/2.0 mL tubes
Wybierz wielkość
1 EA
248,00 zł
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
248,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Holds 50 x 1.5/2.0 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BV1010-1520
Opis ogólny
Adaptery głowicy worteksera Benchmixer XL do przechowywania wielu probówek.
Statyw ten umożliwia użycie 50 probówek o pojemności 1,5/2,0 ml w mieszalniku worteksowym BenchMixer XL do intensywnego mieszania bez użycia rąk. Idealny do metody analizy pestycydów QuEChERS.
Informacje prawne
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)