Kluczowe dokumenty
Z742703
BenchMixer V2 Vortexer, piankowy stojak na 12 x 15 ml probówek
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.73
wejście AC/DC
230 V
Materiały
foamed PE
Właściwości
Holds 12 x 15 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BV1003-T150
Opis ogólny
Do użytku z urządzeniem BenchMixer V2 vortexer
Informacje prawne
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)