Kluczowe dokumenty
Z740504
smartSlicer Gel Cutting Tool & RaZor
large
Synonim(y):
electrophoresis gel cutter, gel knife, gel razor, gel razor replacement, safety cutter, safety razor, western gel cutting
Wybierz wielkość
100 EA
90,60 zł
4800 EA
3010,00 zł
90,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
90,60 zł
4800 EA
3010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.35
90,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
LevGo Inc 30203
dł. × wys. × grubość
50 mm × 25 mm × 0.27 mm
Opis ogólny
Mierzący zaledwie 0,27 mm (0,011 cala), zgłoszony do opatentowania w Stanach Zjednoczonych smartSlicer jest tak cienki, jak przemysłowa żyletka jednokrawędziowa, ale znacznie bezpieczniejszy - smartSlicer raczej Cię nie skaleczy!
  • SmartSlicer jest w stanie czysto kroić żele* bezpośrednio na lightboxie bez zarysowania jego powierzchni.
  • SmartSlicer może być również używany do siekania, mielenia lub krojenia niektórych próbek tkanek miękkich.
  • SmartSlicer jest również regulowany - wystarczy przyciąć go standardowymi nożyczkami do wymaganej szerokości.
Dostępny w dwóch rozmiarach: nasz rozmiar standardowy ma taki sam rozmiar jak przemysłowa brzytwa jednokrawędziowa. Nasza duża krajalnica smartSlicer jest o 30% większa do większych zadań.
Krajalnice smartSlicer są produkowane w USA z PET o jakości spożywczej i pakowane po 100 sztuk w opakowaniu.
Kierownicy ds. bezpieczeństwa w laboratorium uwielbiają krajalnice smartSlicer!
* Najlepsze do żeli 1% do 2%.
Informacje prawne
smartSlicer is a trademark of LevGo Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)