Kluczowe dokumenty
Z676225
Micro-cutting tool set
for microscopy scale applications
Wybierz wielkość
1 SET
4070,00 zł
4070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 SET
4070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
4070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Opis ogólny
Made from first grade hardened tool steel. Tips are precision ground, lapped and polished with the close tolerances needed for microscopy scale applications. The 8 tips have 0.50 mm (0.020 in.) shank size and are mounted in anodized tool cones. They screw securely into the anodized aluminum handle.
Contents:
Hardwood storage case
Anodized aluminum handle
Micro-Engraver, triangular
Micro-Chisel
Micro-Spade
Micro-Knife, 20°
Micro-Knife, 45°
Micro-Engraver, oval
Micro-Carbide Scribe, 5 mm radius tip
Micro-Scraper, triangular
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)