Merck
Z740334
PierceASeal Foil heat sealable seal
LabSheet, W × L 78 mm × 125 mm, sterile
Synonim(y):
Przebijalna plomba foliowa, Zgrzew wielokrotnego użytku
Wybierz wielkość
100 EA
453,00 zł
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
453,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
sterile
Właściwości
piercable
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
IST Scientific IST-106-078SS
szer. × dł.
78 mm × 125 mm
Opis ogólny
Przebijalna plomba foliowa o dobrej odporności na rozpuszczalniki.
Cechy: Folia, wysoka odporność na rozpuszczalniki, w tym DMSO, nierozrywalna, dopuszczalne wielokrotne zgrzewanie/ponowne zgrzewanie, łatwa identyfikacja powierzchni zgrzewu, możliwość przebijania.
Kompatybilność: Polipropylen (PP), polistyren (PS).
Zakres integralności uszczelnienia: od -20°C do 120°C.
Zastosowanie
PCR, przechowywanie związków, wysyłka próbek, mogą być zaplombowane nad istniejącą uszczelką
Informacje prawne
PierceASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. Hello, are these films recommended for sealing 96-well plates injected on a mass spectrometer (MSMS)? If not, do you have an alternative?
    1 answer
    1. Heat sealing offers a 100% effective method of plate sealing, for complete seal integrity, as well as being quick and cost effective.
      PierceASeal Foil is compatible with polypropylene and polystyrene plates.
      This seal demonstrates good solvent resistance and can be used for low temperature and room temperature compound storage in DMSO and organic solvents.
      PierceASeal Foil can be pierced with a pipette tip manually, or by a liquid handling robot.
      This seal can be resealed by applying another PierceASeal Foil seal straight on top of a previously pierced seal.
      This seal is available as sheets, for use with manual and semi-automated sealers.
      Also available in multiple roll formats compatible with specified automated heat sealers.