The pouches can be vacuum sealed. Prior to vacuum sealing ensure that the items in the bag do not have any sharp points that could puncture the film.
Wybierz wielkość
217,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
217,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 75 ea
rozmiar
2 in. × 4 in.
grubość
5 mil
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Good morning, Can these pouches be sealed using a vacuum heat sealer? Thank you