Mocna folia łącząca z polipropylenem, idealna do wodnych cyklerów termicznych.
Cechy: Laminat foliowy, silne wiązanie, dobra odporność na rozpuszczalniki, w tym DMSO, zrywalny, nieprzebijalny. Kompatybilność: Polipropylen (PP), polistyren (PS). Zakres szczelności: -200°C do 110°C.
Zastosowanie
PCR, idealny do termocyklerów w łaźni wodnej, długotrwałe przechowywanie materiałów niebezpiecznych
Informacje prawne
ThermASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)