Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3840,00 zł
sterility
sterile
feature
piercable: no
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
IST Scientific IST-104-078SR
L × W
78 mm × 610 m
suitability
suitable for PCR, suitable for storage
General description
Application
Features and Benefits
- Peelable from polypropylene, polyethylene and COC plates.
- Moderate solvent resistance.
- Autoclavable (121°C)
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description LabRoll™, L × W 78 mm × 610 m, sterile | description VII LabRoll™, W × L 115 mm × 500 m, sterile | description LabRoll™, L × W 78 mm × 500 m, sterile | description LabSheet, W × L 78 m × 125 mm, sterile |
| manufacturer/tradename IST Scientific IST-104-078SR | manufacturer/tradename IST Scientific IST-104-115SR | manufacturer/tradename IST Scientific IST-101-078SR | manufacturer/tradename IST Scientific IST-104-078SS |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 100 ea |
| suitability suitable for PCR, suitable for storage | suitability - | suitability - | suitability - |
| feature piercable: no | feature piercable: no | feature piercable: no | feature piercable: no |
| L × W 78 mm × 610 m | L × W - | L × W 78 mm × 500 m | L × W - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PeelASeal Foil™ heat sealable seal
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?