Kluczowe dokumenty
Z740214
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 2.5 cm × 7.5 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Synonim(y):
TLC Żel krzemionkowy 60 F254, TLC Żel krzemionkowy 60 F254, 500 Płytki szklane 2,5 x 7,5 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.5341.0001
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
2.5 cm × 7.5 cm
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
2.5 cm × 7.5 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Opis ogólny
Nasze klasyczne krzemionkowe płytki TLC są oparte na połączeniu naszego sprawdzonego żelu krzemionkowego 60 z dodatkiem unikalnego spoiwa polimerowego, co zapewnia bardzo przyczepną i twardą powierzchnię, która nie pęka ani nie tworzy pęcherzy, a nawet umożliwia pisanie długopisem na powierzchni bez ryzyka uszkodzenia warstwy.
Zastosowanie
  • Oszacowanie lewodopy w leku Unani Mucuna pruriens Bak. i jego preparacie rynkowym za pomocą wysokowydajnej techniki chromatografii cienkowarstwowej: Badanie to pokazuje zastosowanie szklanych płytek TLC do ilościowego oznaczania lewodopy, podkreślając ich rolę w zapewnianiu jakości i spójności zarówno surowców, jak i produktów formułowanych w tradycyjnych praktykach medycznych (Mohapatra et al., 2020).
  • Walidacja densytometryczna i analiza biomarkera β-amyryny w różnych gatunkach akacji (liściach) uprawianych w Królestwie Arabii Saudyjskiej za pomocą wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej: Badania wykorzystują szklane płytki TLC do analizy ekstraktów roślinnych, podkreślając ich użyteczność w ocenie i standaryzacji składników botanicznych w różnych regionach (Alam et al., 2015).
  • Jednoczesna analiza HPTLC kwasu ursolowego, kwasu betulinowego, stigmasterolu i lupeolu w celu identyfikacji czterech roślin leczniczych powszechnie dostępnych na rynku indyjskim jako Shankhpushpi: Wykorzystując szklane płytki TLC do jednoczesnej identyfikacji i kwantyfikacji wielu związków, badanie to podkreśla ich znaczenie w kontroli jakości leków ziołowych (Sethiya & Mishra, 2015).
  • Zatwierdzona wysokowydajna metoda chromatografii cienkowarstwowej do ilościowego oznaczania tymochinonu w ekstraktach i preparatach Nigella Sativa: Ten artykuł przedstawia zastosowanie szklanych płytek TLC w opracowywaniu zwalidowanych metod oznaczania ilościowego związków, niezbędnych do zapewnienia spójności terapeutycznej i skuteczności preparatów farmaceutycznych (Velho-Pereira et al., 2011).
  • RP-Thin Layer Chromatographic Method for the Quantification of Three Gingerol Homologs of Ultrasonic-Assisted Fresh Rhizome Extracts of Zingiber Officinale Collected from North Western Himalayas: Badanie ilustruje wykorzystanie szklanych płytek TLC w innowacyjnym zastosowaniu chromatografii w odwróconej fazie, poprawiając analizę związków aktywnych w złożonych matrycach ziołowych (Khan et al., 2010).
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)