Przejdź do
Z617571
Greiner multiwell plate sealers
VIEWseal™ sealing film, pressure sensitive adhesive, transparent, double-perforated sides
Synonim(y):
multiwell plate sealing films, sealing films, sealing tape, Greiner 676070, plate seal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Greiner 676070
Material:
polyolefin , polyolefin film
W × l:
7.94 cm × 14.13 cm
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 100, pack of 100
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polyolefin , polyolefin film
sterility
non-sterile
packaging
case of 100, pack of 100
manufacturer/tradename
Greiner 676070
W × L
7.94 cm × 14.13 cm
color
clear
suitability
suitable for (PCR applications)
General description
Greiner microplate sealers are RNase free, DNase free and nonpyrogenic. They feature a temperature tolerance range of -70 °C up to 110 °C.
Highly transparent foil for precise optical measurements
  • Temperature resistant from -80 °C to 110 °C
  • Recommended for PCR applications
Material:
Foil: Polyolefine
Glue: Silicone Adhesive
Liner: Polyester
Legal Information
VIEWseal is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS6570A5596CLS6575
description
VIEWseal™ sealing film, pressure sensitive adhesive, transparent, double-perforated sides
description
aluminum film, non-sterile, suitable for (for short and long term storage and PCR, 96 well reactions)
description
EASYseal™ sealing film, transparent, standard adhesive foil on carrier paper
description
polyolefin film, non-sterile, case of 100 ea
W × L
7.94 cm × 14.13 cm
W × L
-
W × L
7.938 cm × 13.1 cm
W × L
3.06 in. × 5.56 in. , 7.8 cm × 14.1 cm
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Greiner 676070
manufacturer/tradename
Corning 6570
manufacturer/tradename
Greiner 676001
manufacturer/tradename
Corning 6575
material
polyolefin , polyolefin film
material
aluminum film
material
polyester film, PET
material
polyolefin film
packaging
case of 100, pack of 100
packaging
case of 100 ea
packaging
pack of 100
packaging
case of 100 ea
color
clear
color
-
color
clear
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner multiwell plate sealers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)