Kluczowe dokumenty
Z723754
Hettich® ROTINA 420/420R centrifuge
ROTINA 420R, AC/DC input 240 V AC
Synonim(y):
Wirówka ROTINA
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
wejście AC/DC
, Schuko plug
, UK plug
Właściwości
CE compliant
cooling
refrigerated
producent / nazwa handlowa
Hettich 4706
Parametry
temp. range at -20-40 °C
15000 rpm
24400 rpm
metody
centrifugation: suitable
wys. × szer. × śr.
423 mm (17 in.) × 713 mm (28 in.) × 654 mm (26 in.)
masa
117 kg (258 lb)
Opis ogólny
  • Dostępne w wersjach bez chłodzenia (420) i z chłodzeniem (420R)
  • Maksymalna pojemność: 4 x 600 mL, 52 x 15 mL probówki stożkowe, 84 probówki na krew/mocz lub 16 płytek mikrotitracyjnych
  • Technologia tłumienia hałasu
  • Autodiagnostyka
  • 98 programów zdefiniowanych przez użytkownika
Note: The ROTINA 420 is a compact benchtop centrifuge that is well equipped for all centrifuge applications. This centrifuge has been conceived for high sample throughput as well as for high sample volumes.
With a maximum capacity of 4 x 600 mL, 140 blood collection tubes or 16 microtiter plates they are ideal centrifuges for applications in clinical chemistry as well as biotechnology and life science research facilities.
Rotors and other centrifuge accessories are sold separately.
Opakowanie
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)