Kluczowe dokumenty
CLS6767HS
Corning® LSE high speed microcentrifuges
high speed microcentrifuge, 230 V, UK plug, 1/cs
Synonim(y):
benchtop centrifuges, centrifuges, microfuge, mini centrifuge
Wybierz wielkość
1 EA
8780,00 zł
8780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.15
8780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
230 V AC, UK plug
Właściwości
CE compliant
to hold 24 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 6767-HS
Parametry
13300 rpm
16300 × g
metody
centrifugation: suitable
dł. × szer. × wys.
23.5 cm × 29.3 cm × 21.6 cm
masa
8.1 kg
Opis ogólny
The Corning LSE High Speed Microcentrifuge features an easy-to-use, digital control interface and high-speed performance for quick nucleic acid and protein separations. Two control knobs are used to precisely set rotor speed and run time, and parameters are shown on the easy-to-read LED displays.
Press the "Speed/G-Force" knob to toggle the display between rpm and calculated g-force. The LSE High Speed Microcentrifuge incorporates a brushless drive and unique air cooling system to both reduce noise and minimize sample heating even during prolonged runs at maximum speed.
  • Fast acceleration to a maximum speed 13,300 rpm/16,300 x g
  • Complete with easy access, 24 x 1.5/2.0 mL rotor
  • Precise, digital control system
  • Set and view rotor speed in rpm or g-force
  • Quiet and cool running, even at maximum speed
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)