EP5401000060
Eppendorf® Wirówka 5418 R G
Refrigerated, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, rotor FA-45-18-11, AC/DC input, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V AC, UK plug
Właściwości
CE compliant
to hold 18 1.5/2.0 mL tubes
Refrigerated
rotor FA-45-18-11
producent / nazwa handlowa
5401000060
Eppendorf® 5401000060
Eppendorf®
Parametry
temp. range at 0-40 °C
14000 rpm
16873 × g
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
- Chłodzona wirówka 5418 R z 18-miejscowym rotorem została specjalnie zaprojektowana do pracy z małą i średnią wydajnością w probówkach 1,5/2,0 ml i pojemnikach Microtainer.
- Jej prędkość do 16 873 × g pozwala na standardowe zastosowania w biologii molekularnej.
- Co więcej, to kompaktowe urządzenie ma wyjątkowo niską wysokość dostępu i charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą.
Cechy i korzyści
- Maks. pojemność rotora: 18 × naczynia 1,5/2,0 ml, maks. prędkość: 16 873 × g (14 000 obr./min) do szybkiego rozdzielania.
- Niewielkie rozmiary i niska wysokość dostępu wynosząca 23 cm, konstrukcja Optibowl® zapewniająca cichą pracę - nawet bez pokrywy rotora.
- Rotor Eppendorf Quicklock® umożliwia szybkie i ergonomiczne blokowanie pokrywy.
- Miękkie zamknięcie pokrywy jednym palcem zapewnia ergonomiczną obsługę.
- Zakres temperatur od 0 °C do +40 °C.
- Gwarantowana temperatura 4 °C przy maksymalnej prędkości obrotowej.
- Funkcja FastTemp zapewniająca szybkie wstępne chłodzenie i maksymalną dokładność temperatury wewnątrz rotora.
- Wyłącznik zasilania ECO włącza się po 8 godzinach nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii (46% w nocy) i wydłużyć żywotność sprężarki (można go dezaktywować).
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf QuickLock is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiBowl is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)