Merck
Z723428
Hettich® ROTINA 420/420R centrifuge
ROTINA 420, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
wejście AC/DC
100 - 127 V AC
Właściwości
cooling: no
producent / nazwa handlowa
Hettich 4701-01
dostępność
not available in EU
Parametry
15000 rpm
24400 rpm
metody
centrifugation: suitable
wys. × szer. × śr.
423 mm (17 in.) × 506 mm (20 in.) × 650 mm (25.5 in.)
masa
81 kg (179 lb)
Opis ogólny
  • Available in non-refrigerated (420) and refrigerated (420R) versions
  • Maximum capacity of: 4 x 600 mL, 52 x 15 mL conical tubes, 84 blood/urine tubes or 16 microtiter plates
  • Noise Dampening Technology
  • Self diagnostic testing
  • 98 user defined programs
Opakowanie
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG