EP5910751001
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 50 mL conical tubes/microtiter plates/250 mL flat-bottom or 175-225 mL conical tubes/microtiter plates, pkg of 2 ea
Wybierz wielkość
2060,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2060,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
Holds 250 mL flat bottom bottles
for 50 mL conical tubes/microtiter plates/250 mL flat-bottom or 175-225 mL conical tubes/microtiter plates
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910751001
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Universal bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)