Przejdź do
Z652091
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge
MIKRO 200, AC/DC input 240 V AC
Synonim(y):
centrifuge hettich, micro centrifuge
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
40161701
Manufacturer/tradename:
Hettich 2400
Parameter:
15000 rpm, 21382 rpm
Feature:
CE compliant, cooling: no
Aby zapytać o ten produkt Z652091, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
, Schuko plug, , UK plug, 200 - 240 V AC, EuroPlug
feature
CE compliant, cooling: no
manufacturer/tradename
Hettich 2400
parameter
15000 rpm, 21382 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
H × W × D
260 mm (10.25 in.) × 275 mm (10.75 in.) × 344 mm (13.5 in.)
weight
11.5 kg (25.25 lb)
General description
Note: The MIKRO 200 microliter centrifuges are not only fast, but the MIKRO 200R refrigerates quickly: down to + 4°C in 10-15 minutes with the Fast Cool function. Highly reliable refrigeration ensures that even thermosensitive samples are centrifuged gently. Rotors sold separately.
Rotors and other centrifuge accessories are sold separately.
  • Standard micro centrifuge
  • Available in non-refrigerated (200) and refrigerated (200R) versions
  • Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL
  • Max RPM/RCF: 14,000/18,626 (fixed angle)
  • Choice of 24 or 30 place rotor or PCR strip rotor or Cryo tube rotor
  • Bio-containment, autoclavable; phenol resistant lids available
  • Fast cool function: down to +4°C in 10-15 minutes
  • CE Compliant
rotors are ordered separately
Packaging
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z652113Z724173Z654736
manufacturer/tradename
Hettich 2400
manufacturer/tradename
Hettich 2405
manufacturer/tradename
Hettich 2205
manufacturer/tradename
Hettich 1406
feature
CE compliant, cooling: no
feature
CE compliant, cooling, refrigerated
feature
CE compliant, cooling, refrigerated
feature
CE compliant, cooling, refrigerated
parameter
21382 rpm, 15000 rpm
parameter
temp. range at -10-40 °C, 15000 rpm, 21382 rpm
parameter
temp. range at -20-40 °C, 18000 rpm, 31514 rpm
parameter
temp. range at -20-40 °C, 16000 rpm, 24900 rpm
AC/DC input
, Schuko plug, 200 - 240 V AC, EuroPlug, , UK plug
AC/DC input
, EuroPlug, , Schuko plug, , UK plug
AC/DC input
, Schuko plug, , UK plug
AC/DC input
, EuroPlug, , UK plug, 200 - 240 V AC, Schuko plug
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
weight
11.5 kg (25.25 lb)
weight
28 kg (61.75 lb)
weight
42 kg (92.5 lb)
weight
52 kg (114.5 lb)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)