Kluczowe dokumenty
Z722642
AlumaSeal® CS Films for cold storage
size 50 μm, formulated aluminum foil sealing films, sterile
Synonim(y):
Uszczelka płyty Al, Uszczelka płyty aluminiowej, uszczelka płyty magazynowej
Wybierz wielkość
50 EA
454,00 zł
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
454,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
aluminum film
sterylność
sterile
Właściwości
piercable
opakowanie
pack of 100 ea One zippered bag of 50
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific FCS-25
metody
PCR: suitable
cryopreservation: suitable
Długość
132.6 mm
szer. × dł.
8.15 cm × 13.26 cm
Szerokość
81.5 mm
rozmiar
50 μm
Opis ogólny
AlumaSeal CS sealing films are a specially formulated aluminum foil with a 50 μm layer of acrylic adhesive that withstands cold storage at temperatures between: -80 °C to +120 °C . Unlike other sealing films in the AlumaSeal group, AlumaSeal CS sealing films are not recommended for PCR or thermocycling.
A single non-perforated end tab simplifies application. Simply hold the tab and strip the backing from the body of the sealing film as it lays on the plate to avoid curling.
  • Film dimensions are 82.6 mm x 132.6 mm (9.5 mm end tab)
  • Excellent barrier properties to retard evaporation
  • Easily pierceable with pipet tips or robotic probes for sample recovery
  • Certified DNase-, RNase-, and nucleic-acid-free
Opakowanie
Sterylny produkt jest pakowany w szczelne torebki z zamkiem błyskawicznym po 25 sztuk, po dwie torebki w pudełku.
Informacje prawne
AlumaSeal is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)