Przejdź do
Z743576
Speedy-Foil® aluminium squares interleaved with paper
L × W 3 in. × 3 in., pack of 500 sheets
Synonim(y):
Diversified Biotech FOIL-2000, aluminium sealing foil, laboratory seal, sealing foil, vessel cover
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech FOIL-2000
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 500 sheets
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
packaging
pack of 500 sheets
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-2000
L × W
3 in. × 3 in.
General description
Speedy-Foil is pre-cut aluminum squares interleved with tissue paper for conveniently and quickly covering lab vessels.
Features and Benefits
  • Faster, easier and aseptic: grab and cover
  • Pre-cut to fit common laboratory containers
  • No scissors and less waste
  • 1 mil thick for a sharp, crisp dead-fold providing a tighter fit
  • Each square is interleaved for physical separation
  • Meets FDA requirements for direct contact with pharmaceuticals
  • RNase and DNase free
Legal Information
Speedy-Foil is a registered trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743578Z743580Z743579
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-3000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-4000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-1000
packaging
pack of 500 sheets
packaging
pack of 500 sheets
packaging
pack of 500 sheets
packaging
pack of 500 sheets
L × W
3 in. × 3 in.
L × W
4 in. × 4 in.
L × W
5 in. × 5 in.
L × W
2 in. × 2 in.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)