Z721557
2032 384 film
size 38 μm, thick aluminum foil sealing film for use with 384 well plates, non-sterile
Synonim(y):
Folia PCR, HTS, aluminiowe uszczelnienie, folia aluminiowa, folia uszczelniająca, mikropłytka, przebijalny
Wybierz wielkość
513,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
513,00 zł
Polecane produkty
Materiały
aluminum film (medical grade adhesive)
sterylność
non-sterile
Właściwości
piercable
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific F-384-100
metody
PCR: suitable
Długość
137.3 mm
szer. × dł.
8.25 cm × 13.73 cm
Szerokość
82.5 mm
rozmiar
38 μm
Opis ogólny
- Wymiary folii uszczelniającej wynoszą 137,3 mm x 82,5 mm (zakładka końcowa 13,5 mm).
- Dostępne tylko w wersji niesterylnej
- Możliwość przebijania
- Zalecany zakres temperatur od: -80 °C do +120 °C
- Certyfikowany brak DNaz, RNaz i kwasów nukleinowych
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)