Kluczowe dokumenty
Z720399
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge style 3115
nominal capacity 50 mL
Synonim(y):
Probówka wirówkowa Nalgene, plastikowa rurka wirówkowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
polysulfone
round bottom tube
screw top cap (Linerless)
transparent tube
Właściwości
RCF 50,000 × g
opakowanie
pack of 10
case of 100
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3115-0050
pojemność nominalna
50 mL
Opis ogólny
Mocny i wytrzymały jak poliwęglan, ale polisulfon jest znacznie bardziej odporny na kwasy i zasady. Może być używany do 50 000 x g w wirówkach chłodzonych lub niechłodzonych.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)