Przejdź do
PD2004700
Petri dish
47mm petri dish, aseptically molded for microbial application.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
150 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122101
NACRES:
NB.14
eCl@ss:
32030209
Material:
clear device, polystyrene
Sterility:
sterile
Diam.:
47 mm
Packaging:
plate of 150 ×
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
clear device, polystyrene
sterility
sterile
packaging
plate of 150 ×
technique(s)
sterile filtration: suitable
diam.
47 mm
input
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
application(s)
bioburden testing
food and beverages
shipped in
ambient
General description
Petri dish is a single use disposable plastic unit to be used in culturing microorganisms. They are 47mm Petri dishes are aseptically injection molded plates for use with solid agar medium
Application
Petri dish is a single use disposable plastic unit for use with molten agar and to be used in microbiological analysis of Beer, Bottled Water, Cider, Sport Drink, Wine etc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PD2004705
description
47mm petri dish, aseptically molded for microbial application.
description
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of 600 units ((4x150)), suitable for microbiology
sterility
sterile
sterility
sterile
material
polystyrene , clear device
material
polystyrene , cellulose pad(s), clear device
diam.
47 mm
diam.
47 mm
packaging
plate of 150 ×
packaging
pkg of 600 units ((4x150))
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
bioburden testing
food and beverages
application(s)
bioburden testing
(Beverages, Water), microbiology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Petri dish
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)