Przejdź do
Z720410
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge style 3137 with sealing cap
nominal capacity 50 mL
Synonim(y):
Nalgene centrifuge tube, plastic centrifuge tube, Nalgene 3137-0050, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
cap (sealing cap), polysulfone , round bottom tube, transparent tube
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 10, case of 50
Feature:
RCF 50,000 × g
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cap (sealing cap), polysulfone , round bottom tube, transparent tube
sterility
non-sterile
feature
RCF 50,000 × g
packaging
pack of 10, case of 50
manufacturer/tradename
Nalgene 3137-0050
nominal capacity
50 mL
General description
Easily view contents using strong, transparent Nalgene® Oak Ridge polysulfone centrifuge tubes, featuring an enhanced resistance to acids and bases. Equipped with sealing cap for leakproof† performance up to 50,000 x g.
Features and Benefits
  • Round bottoms fit high speed rotors.
  • Transparent, with straw-colored cast.
  • Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges.
  • Tubes must be filled to at least 80% capacity for proper performance.
  • Autoclavable/Leakproof† when used with supplied Nalgene closure.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z720380Z720399T3168
material
cap (sealing cap), round bottom tube, polysulfone , transparent tube
material
polysulfone , round bottom tube, screw top cap (Linerless), transparent tube
material
polysulfone , round bottom tube, screw top cap (Linerless), transparent tube
material
cap (PP sealing cap), round bottom tube, transparent polycarbonate
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Nalgene 3137-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 3115-0030
manufacturer/tradename
Nalgene 3115-0050
manufacturer/tradename
Nalgene® 3138-0016
packaging
pack of 10, case of 50
packaging
pack of 10, case of 100
packaging
pack of 10, case of 100
packaging
pack of 10
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
nominal capacity
50 mL
nominal capacity
30 mL
nominal capacity
50 mL
nominal capacity
16 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)