Z645494
Nichiryo pipette tips
maximum volume 1000 μL, universal, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 1000 ea (10 racks of 100 tips)
producent / nazwa handlowa
Nichiryo BMT-LRS
dostępność
not available in (France)
maksymalna pojemność
1000 μL
Cechy i korzyści
- Nie zawiera RNazy i DNazy
- Pasuje do większości pipet
- Wysokiej jakości opakowanie z torebkami stojącymi i odpornymi na przebicie
- Końcówki w stojakach są oferowane zarówno w wersji zawiasowej, jak i podnoszonej
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)