Przejdź do
Z717401
Nichiryo pipette tips
volume range 1-10 mL, universal, bulk pack
Synonim(y):
Disposable Pipette Tips, Precision Pipette Tips
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
1—10 mL
Sterility:
non-sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier: no
Packaging:
pack of 200 ea (Bag)
Manufacturer/tradename:
Nichiryo BMT-Z
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear tip, colorless
sterility
non-sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier: no
packaging
pack of 200 ea (Bag)
manufacturer/tradename
Nichiryo BMT-Z
availability
not available in (France)
maximum volume
10 mL
volume range
1-10 mL
volume
1—10 mL
Features and Benefits
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Other Notes
Browse all pipette tips
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z717398Z645532
description
volume range 1-10 mL, universal, bulk pack
description
maximum volume 5 mL, universal, bulk pack
description
maximum volume 200 μL, universal, pack of 960 (10 racks of 96 tips), sterile
volume
1—10 mL
volume
5 mL
volume
-
manufacturer/tradename
Nichiryo BMT-Z
manufacturer/tradename
Nichiryo BMT-XR
manufacturer/tradename
Nichiryo BMT-SGRS
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
feature
barrier: no, DNase free, RNase free
feature
RNase free, DNase free, barrier: no
feature
barrier: no
material
colorless , clear tip
material
colorless
material
colorless
packaging
pack of 200 ea (Bag)
packaging
pack of 100 ea (Bag)
packaging
pack of 960 (10 racks of 96 tips)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nichiryo pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)